Przejdź do
8.55000
Żywica MBHA LL (100-200 mesh). HCl
Novabiochem®
Synonim(y):
4-Methylbenzhydrylamine resin LL (100-200 mesh) hydrochloride salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Standardowa żywica do syntezy amidów peptydowych metodą Boc SPPS [1,2]. Kwasy karboksylowe lub aminokwasy mogą być przyłączane przy użyciu standardowych metod tworzenia wiązań amidowych. Na rozszczepienie karboksyamidów z tej żywicy może mieć wpływ traktowanie HF lub TFMSA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Żywice bazowe dla SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.60 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0006
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855000002504027269109059
855000000504027269109042
855000010004027269109066
Questions
  1. I just wanted to know the porosity of the particle
    1 answer
    1. The particle porosity of this product is not determined.