Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 200,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 794,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5880,00 zł | ||
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 090,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 54 680,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268 980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
200,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Application
- Second generation amphiphilic poly-lysine dendrons inhibit glioblastoma cell proliferation without toxicity for neurons or astrocytes: Uses Rink Amide AM resin with a 0.71mmol/g loading capacity for synthesizing amphiphilic dendritic amides. (Janiszewska et al., 2016).
- The Role of Phosphoglycans in the Susceptibility of Leishmania mexicana to the Temporin Family of Anti-Microbial Peptides: Describes peptide synthesis on Rink Amide AM resin with a 0.79 mmol/g loading capacity. (Eggimann et al., 2015).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.1 ml/g
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 -400 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550040250 | 04027269228194 |
| 8550040025 | 04027269109264 |
| 8550040001 | 04027269109240 |
| 8550040005 | 04027269109257 |