Przejdź do
8.55026
4-Benzyloksybenzaldehyd polistyrenowy HL
Novabiochem®
Synonim(y):
Aldehyde Wang HL resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
General description
Podłoże to jest doskonałym narzędziem do produkcji sulfonamidów i anilidów metodą SPOS [1]. Aminy zostały uwolnione z tej żywicy za pomocą DDQ [2], a amidy trzeciorzędowe poprzez acylowanie związanych z żywicą amin drugorzędowych za pomocą chlorków kwasowych [3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] B. Raju & T. P. Kogan (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4965.
[2] S. Kobayashi & Y. Aoki (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7345.
[ 3] M. W. Miller, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 3429.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to orange
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after derivatization with tosylhydrazide): 2.0 - 3.5 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly(styrene - 2% DVB), 200 -400 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0182
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855026010004027269110345
855026002504027269110338
855026000504027269110321
Questions
  1. Good Afternoon, in which organic solvent Is this resin soluble? Thanks
    1 answer
    1. The recommended solvent to swell this resin is Dimethylformamide.