Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł 750,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł 2257,50 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beadsLoading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.20 - 1.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
| functional group alcohol | functional group alcohol | functional group Fmoc | functional group oxime |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550020025 | 04027269109158 |
| 8550020100 | 04027269109165 |
| 8550020005 | 04027269109141 |