Kluczowe dokumenty
8.55075
Sigma-Aldrich
Żywica Wang VHL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
p-Benzyloxybenzyl alcohol resin VHL (100-200 mesh), HMP resin VHL (100-200 mesh)
Wybierz wielkość
5 G
579,00 zł
25 G
2320,00 zł
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
579,00 zł
25 G
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
alcohol
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Aby zapoznać się z zastosowaniem żywicy Wang o bardzo wysokim obciążeniu w SPOS, patrz odniesienie [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] M. G. Valverde, et al. (2001) Synlett, 6, 741.
Powiązanie
Zastępuje: 01-64-0174
Komentarz do analizy
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.6 - 3.0 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1