Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
70-73 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)COC(=O)NCCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)
InChI key
ATUMDPHEFWGCJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] K. Noda, et al. (1969) Bull. Chem. Soc. Jpn., 43, 1883.
[ 2] B. W. Erickson, et al. (1973) J. Am. Chem. Soc., 95, 3757.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -12.0 - -10.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Solubility (1mmoll in 2ml DCM): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| assay ≥95.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 70-73 °C | mp - | mp - | mp 140-150 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8530180025 | 04027269096359 |
| 8530180100 | 04027269096366 |