Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3580,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
901,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
azide
storage temp.
15-25°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[ 1] M . Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[ 2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett., 3, 781.
[ 3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org. Lett., 10, 5243.
Analysis Note
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość (HPLC): ≥ 98,0 % (a/a)
Czystość (TLC): ≥ 98 %
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): klarownie rozpuszczalny
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0.5 %
Octan (IC): ≤ 0,1 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group azide | functional group azide | functional group amine | functional group Boc, amine |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8524150005 | 04027269904449 |
| 8524150001 | 04027269904432 |