Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
General description
Building block for introduction of canavanine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do białawego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): klarownie rozpuszczalny
Czystość (TLC(011C)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(157B)): ≥ 98 %
Skręcalność optyczna α 25/D (c=1 w DMF): -21,0 - -17,0 °
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0,5 %
Octan (IC): ≤ 0,1 %
Aby zobaczyć układy rozpuszczalników użyte do TLC produktów Novabiochem® kliknij tutaj.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): klarownie rozpuszczalny
Czystość (TLC(011C)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(157B)): ≥ 98 %
Skręcalność optyczna α 25/D (c=1 w DMF): -21,0 - -17,0 °
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0,5 %
Octan (IC): ≤ 0,1 %
Aby zobaczyć układy rozpuszczalników użyte do TLC produktów Novabiochem® kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| functional group amine | functional group thiol | functional group hydroxyl | functional group - |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8524148250 | 04027269904401 |
| 8524140005 | 04027269904388 |
| 8524140001 | 04027269904371 |