Przejdź do
8.51222
Oxyma Pure B
Novabiochem®
Synonim(y):
Oxyma Pure B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
137-142 °C
density
1.6 g/cm3
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
InChI key
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
General description
Auxilliary nucleophile for peptide coupling which reduces enantiomerization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Analysis Note
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852385852414852020
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)