Przejdź do
8.52139
Fmoc-N-Me-Leu-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-Leu-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-L-leucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
113-116 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI key
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych N-α-metylo-leucyny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-9031
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520118.522318.52145
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-N-Me-Leu-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852139000104027269090883
852139000504027269090890