Przejdź do
8.52011
Fmoc-Leu-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Leu-OH, N-α-Fmoc-L-leucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
252-662-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
145-153 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities. Standard building block for introduction of leucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Fmoc-protection efficiency: Addressing the efficiency and recrystallization needs in the Fmoc-protection process (R Yoshino et al., 2017).
  • Isotopic labeling for NMR: Development of 17O isotopic labeling of N-Formyl-MLF-OH and related building blocks, enhancing NMR spectroscopy applications (M Ha et al., 2021).
  • Perovskite solar cell modification: Investigating the role of Fmoc-Leu-OH in modifying perovskite film to enhance solar cell efficiency (J Song et al., 2022).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Leu-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Leu-Leu-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ile-OH (GC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1025
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521458.521398.52014
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
145-153 °C
mp
-
mp
113-116 °C
mp
135-145 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Yun Song et al.
Cell reports, 30(8), 2699-2711 (2020-02-27)
The transcriptional corepressor complex CoREST is one of seven histone deacetylase complexes that regulate the genome through controlling chromatin acetylation. The CoREST complex is unique in containing both histone demethylase and deacetylase enzymes, LSD1 and HDAC1, held together by the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852011002504027269085056
852011010004027269085063
852011025004027269206963
852011100004027269179571