Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5650,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc-Asn(Ac3AcNH-β-Glc)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4NC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C33H37N3O13/c1-16(37)34-28-30(48-19(4)40)29(47-18(3)39)26(15-45-17(2)38)49-31(28)36-27(41)13-25(32(42)43)35-33(44)46-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,37)(H,35,44)(H,36,41)(H,42,43)/t25-,26+,28+,29+,30+,31+/m0/s1
InChI key
QOACISSHGAAMLK-MJCYOTSPSA-N
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Literature references
[1] L. Otvos, et al. (1989) Pept. Res., 2, 362.
[2] M. Meldal, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 6987.
[3] L. Otvos, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 5889.
[4] J. Price, et al. (2010) J. Am. Chem. Soc., 132, 15359.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group amide | functional group amide | functional group carboxylic acid |
| assay ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8521358500 | 04027269090746 |
| 8521358100 | 04027269090739 |
| 8521350001 | 04027269090722 |