Przejdź do
8.52076
Fmoc-Glu(ODmab)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Glu(ODmab)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4760,00 zł
3570,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 080,00 zł
12 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H44N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
680.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Glu(ODmab)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C40H44N2O8/c1-24(2)19-33(37-34(43)20-40(3,4)21-35(37)44)41-26-15-13-25(14-16-26)22-49-36(45)18-17-32(38(46)47)42-39(48)50-23-31-29-11-7-5-9-27(29)28-10-6-8-12-30(28)31/h5-16,24,31-32,41H,17-23H2,1-4H3,(H,42,48)(H,46,47)/t32-/m0/s1
InChI key
DABQNXPVTHIRRK-YTTGMZPUSA-N
General description
Quasi-orthogonally protected Glu derivative. For further details, please refer to entry for 852077.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1173
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.522478.520778.52204
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥90% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852076000104027269088408
852076002504027269088422
852076000504027269088415