Dokumenty
8.52204
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OBzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Glu(OBzl)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-benzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥96.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
70 °C (decomposition)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C27H25NO6/c29-25(33-16-18-8-2-1-3-9-18)15-14-24(26(30)31)28-27(32)34-17-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h1-13,23-24H,14-17H2,(H,28,32)(H,30,31)/t24-/m0/s1
Klucz InChI
HJJURMMMGPQIQP-DEOSSOPVSA-N
Opis ogólny
Building block for introduction of glutamic acid bearing TFA-labile benzyl ester side-chain protection. Benzyl group is removed by hydrogenation over Pd/C or with strong acids such as TFMSA. Prone to pyroglutamate formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-1019
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3