Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł 339,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5050,00 zł 3787,50 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
339,00 zł
Cena katalogowa452,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
200 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](COC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChI key
UCARTONYOJORBQ-UMSFTDKQSA-N
General description
Numer produktu dla tego produktu to poprzednio 04-12-1092.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% | assay ≥80.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| functional group hydroxyl | functional group Fmoc | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 200 °C | mp 200-210 °C (dec.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ser(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520460025 | 04027269087043 |
| 8520460100 | 04027269087050 |
| 8520460005 | 04027269087036 |