Przejdź do
47563
Fmoc-Ser(Trt)-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Fmoc-O-trityl-L-serine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
553,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H31NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.65
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5684859
553,50 zł
Cena katalogowa738,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
optical activity
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
200-210 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChI key
UCARTONYOJORBQ-UMSFTDKQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
473114760147619
description
≥98.0%
description
≥98.0% (TLC)
description
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −12.5±1°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
200-210 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ser(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)