Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 879,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł 1417,50 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6240,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 750,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 25 290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
130-145 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[n]4(cnc(c4)C[C@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1
InChI key
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
General description
Standard building block for introduction of histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 6031.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 160 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-His(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-His(Trt)-His(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-His-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group hydroxyl |
| assay ≥97.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 130-145 °C (decomposition) | mp - | mp - | mp 189 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-His(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520320025 | 04027269086299 |
| 8520320250 | 04027269207038 |
| 8520321000 | 04027269179984 |
| 8520320500 | 04027269179878 |
| 8520320100 | 04027269086305 |