Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 100,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 721,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
100,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/p-1/t24-/m0/s1
InChI key
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-M
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Boc, Fmoc | functional group Boc, Fmoc |
| assay ≥96.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Trp-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c