Przejdź do
8.52021
Fmoc-Val-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Val-OH, N-α-Fmoc-L-valine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
765,00 zł
573,75 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.39
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
272-515-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
140-145 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of valine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Evaluation of Met-Val-Lys as a Renal Brush Border Enzyme-Cleavable Linker: This study explores using Fmoc-Val-OH in the development of renal-targeted drug delivery systems for enhanced therapeutic efficacy (Bendre et al., 2020).
  • Enantioselective Ortho-CH Cross-Coupling of Diarylmethylamines with Organoborons: Reports the use of Fmoc-Val-OH in a new methodology for achieving high yields and enantioselectivity in cross-coupling reactions (Laforteza et al., 2015).
  • AJIPHASE®: A Highly Efficient Synthetic Method for One-Pot Peptide Elongation: Demonstrates a novel approach using Fmoc-Val-OH for the scalable synthesis of peptides, showing significant improvements in efficiency and scalability (Takahashi et al., 2017).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Val-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Val-Val-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1039
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521528.522308.52017
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
140-145 °C
mp
143-144 °C
mp
187-190 °C
mp
112-115 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852021100004027269179724
852021025004027269207021
852021002504027269085766
852021010004027269085773