Przejdź do
8.52152
Fmoc-D-Val-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Val-OH, N-α-Fmoc-D-valine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.39
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
143-144 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
General description
Standardowy budulec wprowadzania reszt aminokwasowych D-waliny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 99,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 97.0 %
Woda (K. F.): ≤ 1,00 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-1039
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520218.521498.52239
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
143-144 °C
mp
140-145 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Val-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c