Przejdź do
8.52010
Fmoc-Ile-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Ile-OH, N-α-Fmoc-L-isoleucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
128,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
314,00 zł
235,50 zł
250 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
676,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1240,00 zł
930,00 zł
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution
4190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zSchnelldorf Distribution
9020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-255-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
128,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
143-145 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](CC)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/p-1/t13-,19+/m1/s1
InChI key
QXVFEIPAZSXRGM-YJYMSZOUSA-M
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of isoleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Total synthesis of teixobactin: This article describes the challenges and strategies in synthesizing teixobactin, a promising new antibiotic, highlighting the role of Fmoc-Ile-OH in the synthesis process (Jin et al., 2016).
  • Synthesis and structure–activity relationship studies of teixobactin analogues: Discusses the synthesis of teixobactin analogues using Fmoc-Ile-OH, providing insights into developing more effective antibiotics (Wu et al., 2017).
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.7 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ile-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ile-Ile-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Leu-OH (GC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1024
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.522318.520118.52014
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852010025004027269206956
852010010004027269084974
852010002504027269084967
852010100004027269179236