Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 748,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
748,00 zł
Nazwa produktu
TSTU, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
195-200 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.N1(C(=O)CCC1=O)O[C+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% | assay 97% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line - | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 195-200 °C | mp 198-201 °C (lit.) | mp 142-148 °C | mp 195-199 °C (decomposes) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8512060025 | 04027269257897 |