Przejdź do
8.51008
TBTU
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
TBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16BF4N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
423-040-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
195-199 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[N+](=C(N(C)C)O[n]1nnc2c1cccc2)(C)C
InChI
1S/C11H16N5O.B.4FH/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;;;;;/h5-8H,1-4H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChI key
SHGLJDNRZIDILW-UHFFFAOYSA-J
General description
Patrz wpis dla HBTU (851006). TBTU został wykorzystany do generowania 1,2,4-oksadiazoli z kwasów karboksylowych [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] R. F. Poulain, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 1495.
Application
  • Synteza fosfo-urodilatyny poprzez połączenie globalnej fosforylacji z metodą sprzęgania segmentów: Badania te koncentrują się na syntezie fosfo-urodilatyny, wykazując skuteczność TBTU jako odczynnika sprzęgającego w strategiach sprzęgania segmentów do syntezy peptydów (Mostafavi et al., 1996).
  • Wpływ aminy trzeciorzędowej na syntezę peptydów z udziałem karbodiimidów...: W pracy zbadano wpływ amin trzeciorzędowych na syntezę peptydów z udziałem karbodiimidów, podkreślając rolę TBTU w zwiększaniu wydajności sprzęgania peptydów (Beyermann et al., 1991).
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Loss on drying: ≤ 0.5 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Other Notes
Zastępuje: 01-62-0015
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510128.510068.51088
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
195-199 °C (decomposes)
mp
>185 °C
mp
250 °C
mp
142-148 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851008100004027269157678
851008002504027269081034
851008010004027269081041
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?