Przejdź do
8.51082
5(6)-karboksyfluoresceina
Novabiochem®
Synonim(y):
5(6)-Carboxyfluorescein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.32
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
276-331-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reagent type: fluorescent-labelling reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O6C8(c9c(cc(cc9)O)Oc%10c8ccc(c%10)O)c7c(ccc(c7)C(=O)O)C6=O.O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Novabiochem®′s 5(6)-karboksyfluoresceina (FAM; λem494nm; λex518nm) jest użytecznym narzędziem do przygotowywania peptydów znakowanych fluorescencyjnie. Jest dostarczany jako mieszanina 5- i 6-izomerów, dzięki czemu jest opłacalny w zastosowaniach, które nie wymagają pojedynczego izomeru barwnika.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Chromogeniczne znakowanie syntetycznych peptydów
Application
5(6)-karboksyfluoresceina Novabiochem®. CAS 72088-94-9, masa molowa 376,32 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay isomers (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0149
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218778.51030447293
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
product line
Novabiochem®
product line
BioReagent
product line
Novabiochem®
product line
-
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-karboksyfluoresceina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851082000104027269084035
851082000504027269084042