Przejdź do
21877
5(6)-Carboxyfluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5(6)-FAM, 5,6-CF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
276-331-1
MDL number:
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
5(6)-Carboxyfluorescein, also known as 5(6)-FAM, is a fluorescent tracer and available as a mixture of 5-Carboxyfluorescein and 6-Carboxyfluorescein isomers. The fluorescence of 5(6)-Carboxyfluorescein is determined by the xanthene moiety. [1] 5(6)-Carboxyfluorescein has two characteristic properties:
  • It has 2 wavelengths for maximum absorbance (465 and 490nm).[2]
  • And its fluorescence emission, at 515nm(max.), increases as a function of pH in the physiological range of 6-7.4.[2]
Application
5(6)-Carboxyfluorescein is used to characterize tumor cells and normal cells in vivo.[2] It labels proteins derived through N-hydroxysuccinimide (NHS) ester-mediated derivatization. [3] 5(6)-Carboxyfluorescein is suitable for detecting cell viability while developing an in vitro anthelmintic drug assay.[4]
Other Notes
A probe of intracellular pH[5][6]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4472938.5108286826
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥89.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-Carboxyfluorescein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)