Przejdź do
8.51060
Chlorek 4-metylotritylu
Novabiochem®
Synonim(y):
4-Methyltrityl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.80
UNSPSC Code:
12352107
product line
Novabiochem®
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C20H17Cl/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(21,17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
InChI key
VUTZFAOGDXUYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nadkwasowa grupa zabezpieczająca. Wprowadzany w wyjątkowo łagodnych warunkach poprzez traktowanie związku zawierającego aminę lub tiol chlorkiem tritylu i DIPEA w DCM.
Numer produktu dla tego produktu to poprzednio 01-63-0044.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 95 %
Purity (DC(013B)): ≥ 95 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0044
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851060002504027269083120