Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
83 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCCC(=O)O)c1cc(c(cc1)CO)OC
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-11-7-10(5-4-9(11)8-13)17-6-2-3-12(14)15/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
HXOYWJCDYVODON-UHFFFAOYSA-N
General description
Łącznik dialkoksybenzylowy znakowany 1% TFA do otrzymywania chronionych peptydów za pomocą strategii Fmoc [1]. Ten łącznik daje czystsze peptydy w porównaniu z oryginalnym kwasem 4-hydroksymetylo-3-metoksyfenoksyoctowym Shepparda ze względu na jego zwiększoną wrażliwość na kwasy.
Numer produktu dla tego produktu to poprzednio 01-60-0029.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Numer produktu dla tego produktu to poprzednio 01-60-0029.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 99 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 99 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-60-0029
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| form powder | form beads |
| assay ≥99% (TLC) | assay - |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 83 °C | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c