Przejdź do
8.51039
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atomów)
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms), Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO6 · xC12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.29
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N(CCOCCOCC(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
General description
9-atomowa przekładka aminokwasowa PEG. Może być wprowadzony przy użyciu protokołów Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 262.1 - 264.1
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0205
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510408.510418.51037
form
powder
form
oil
form
oil
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c