Kluczowe dokumenty
8.51037
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Wybierz wielkość
1 G
2130,00 zł
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
product name
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Klucz InChI
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Zastosowanie
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
Powiązanie
Replaces: 01-63-0203
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3