Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
163-165 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
InChI key
YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Odczynniki do biotynylacji w syntezie peptydów
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002)
Referencje literaturowe
[1] B. Baumeister, et al. Int. J. Pept. Res. Ther., 11, 139.
[2] D. Winkler & P. McGeer (2008) Proteomics, 8, 961.
Application
- Badania mechanistyczne peptydu przepuszczającego komórki, zaprojektowanego w celu zwiększenia fosforylacji łańcucha lekkiego miozyny: W pracy omówiono syntezę i zastosowania peptydów przepuszczających komórki z udziałem biotyny-ONP w celu usprawnienia procesów komórkowych (Almansour, 2017).
- Analiza strukturalno-funkcjonalna wzmacniacza przenikania PIP250 ukierunkowanego na połączenia ścisłe: Zapewnia wgląd w użyteczność biotyny-ONP w analizie struktury i funkcji peptydów stosowanych w celu zwiększenia przenikania komórkowego (Taverner et al., 2023).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): +34.5 - +39.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC) | assay ≥96% (31P-NMR) | assay ≥96% (31P-NMR) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reaction type: Biotinylations | reaction suitability reaction type: Biotinylations | reaction suitability - | reaction suitability - |
| mp 163-165 °C | mp 206-207 °C | mp - | mp - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Peptydy znakowane biotyną znajdują zastosowanie w immunologii i histochemii do oczyszczania powinowactwa i lokalizacji receptorów.
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8510270001 | 04027269081812 |