Przejdź do
8.51023
Biotyna-OSu
Novabiochem®
Synonim(y):
Biotin-OSu, N-(Biotinyloxy)succinimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.38
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
MDL number:
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
206-207 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S1C(C3NC(=O)NC3C1)CCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
InChI key
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Wstępnie aktywowany odczynnik do wprowadzania biotyny metodą syntezy w fazie stałej.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Odczynniki do biotynylacji w syntezie peptydów
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002)
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): 48.5 - 55.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in 1 ml NMP): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0106
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)