Przejdź do
8.51026
5-karboksy-tetrametylorodamina
Novabiochem®
Synonim(y):
5-Carboxy-tetramethylrhodamine, 5-TAMRA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26 420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105 540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.45
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥96.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: fluorescent-labelling reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChI key
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten fluorescencyjny barwnik(λem555nm, λex580nm) jest dostarczany jako pojedynczy izomer, co zapewnia produkcję znakowanych produktów o określonej strukturze chemicznej, a także znacznie upraszcza oczyszczanie i charakteryzację.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Chromogeniczne znakowanie syntetycznych peptydów
Application
5-Karboksy-tetrametylorodamina Novabiochem®. CAS 91809-66-4, masa molowa 430,45 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): dark violett to brown
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0114
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.51030C27348.51025
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
assay
≥96.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-karboksy-tetrametylorodamina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851026805004027269081782
851026801004027269081775