Przejdź do
46920
Fmoc N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-succinimidyl carbonate, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide, Fmoc-OSu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
3604,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
433-520-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3569540
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc N-hydroxysuccinimide ester, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc, imide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
InChI key
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids in high yield. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It has been employed in the synthesis of glycopeptides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56480130672941514
description
≥98.0% (HPLC)
description
purum, ≥97.0% (T)
description
98%
description
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
functional group
imide, Fmoc
functional group
imide
functional group
imide
functional group
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (T)
assay
98%
assay
>90% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
mp
150-153 °C (lit.)
mp
95-98 °C
mp
95-98 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?