Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
287,00 zł
Nazwa produktu
HATU, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of Aurora A kinase inhibitors
HPLC assay to determine D- and L- acid enantiomers in human plasma
Amide bond formation reactions
Catalyst for:
Selective acylation
Selecocyclization-oxidation deselenation sequence
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98.0% (CHN) | description for Northern and Southern blotting | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form solid | form solution | form - |
| assay 97% | assay ≥98.0% (CHN) | assay - | assay - |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 183-185 °C (lit.) | mp 183-188 °C (dec.), 183-185 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HATU
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?