Kluczowe dokumenty
8.51012
Sigma-Aldrich
HCTU
O-(1H-6-Chlorobenzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonim(y):
2-(6-Chloro-1-H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, HCTU
Wybierz wielkość
25 G
560,00 zł
100 G
1280,00 zł
8510120500
1800,00 zł
1 KG
2680,00 zł
8510125000
10 760,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
560,00 zł
100 G
1280,00 zł
8510120500
1800,00 zł
1 KG
2680,00 zł
8510125000
10 760,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15ClF6N5OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
>185 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Clc1cc2[n](nnc2cc1)[O+]=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
HCTU [1] is a novel aminium-based coupling reagent, analogous to HBTU, which in comparative studies was found to give superiort results to TBTU in the synthesis of difficult peptides [2], in hindered couplings [3], and cyclizations [4].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] O. Marder, et al. (2002) Chimica Oggi, 37.
[2] G. Sabatino, et al. in ′Peptides 2002, Proceedings of the 27th European Peptide Symposium′, E. Benedetti & C. Pedone (Eds), Naples, Edizioni Ziino, 2002, pp. 272.
[3] M. Gude & S. Barthélémy in ′Peptides 2002, Proceedings of the 27th European Peptide Symposium′, E. Benedetti & C. Pedone (Eds), Naples, Edizioni Ziino, 2002, pp. 122.
[4] G. Sabatino, et al. in ′Peptide Revolution: Genomics, Proteomics & Therapeutics, , Proc. 18th American Peptide Symposium′, M. Chrev & T. K. Sawyer (Eds), Cardiff, American Peptide Society, 2003, pp. 49.
Zastosowanie
  • High-throughput parallel synthesis optimization of Glucagon-like Peptide 1 receptor agonists: Describes the use of HCTU as a reactive coupling reagent in peptide synthesis, highlighting its effectiveness in the production of GLP-1 agonists. (Ramos-Colón et al., 2018).
  • An efficient synthesis of quinoxaline derivatives using HCTU as catalyst in DMF: Outlines a novel method for synthesizing quinoxaline and its derivatives using HCTU, highlighting its catalytic properties in facilitating efficient chemical reactions. (Sasane et al., 2023).
  • An efficient one-pot conversion of carboxylic acids into benzimidazoles via an HBTU-promoted methodology: Describes the use of HCTU in a methodology to convert carboxylic acids into benzimidazoles, noting its role alongside other carbodiimide agents. (Barasa and Yoganathan, 2018).
Powiązanie
Replaces: 01-62-0038
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.