Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
vapor pressure
0.21 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
crystals
autoignition temp.
465 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
transition temp
flash point 143 °C
solubility
214 g/L
density
1.32 g/cm3 at 40 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 214 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| bp 248 °C/1013 hPa | bp 243-244 °C/740 mmHg (lit.) | bp 243-244 °C/740 mmHg (lit.) | bp 243-244 °C/740 mmHg (lit.) |
| mp 36 °C | mp 35-38 °C (lit.) | mp 35-38 °C (lit.) | mp 35-38 °C (lit.), 36 °C (exp.) |
| density 1.32 g/cm3 at 40 °C | density 1.321 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.321 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.321 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8440110100 | 04027269701994 |
| 8440111000 | 04027269702007 |