Przejdź do
E26258
Ethylene carbonate
98%
Synonim(y):
1,3-Dioxolan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-510-0
Beilstein/REAXYS Number:
106249
MDL number:
Assay:
98%
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.04 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
assay
98%
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5730198.44011570052
assay
98%
assay
99% (CP)
assay
-
assay
97% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
bp
246 °C
bp
248 °C/1013 hPa
bp
-
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C
density
1.32 g/cm3 at 40 °C
density
-
mp
35-38 °C (lit.)
mp
34-37 °C
mp
36 °C
mp
-
vapor density
3.04 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
Application
Ethylene carbonate has been used:
  • In the synthesis of aliphatic polyurethanes using diamines and diols.
  • As a precursor for ring-opening polymerization using KOH as initiator.
  • As a reactant in the preparation of dimethyl carbonate, glycerol carbonate by transesterification reaction.
comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ring-opening polymerization of ethylene carbonate and depolymerization of poly (ethylene oxide-co-ethylene carbonate).
Lee J-C and Litt MH
Macromolecules, 33(5), 1618-1627 (2000)
Kinetics of the production of glycerol carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl and ethylene carbonate using potassium methoxide, a highly active catalyst.
Esteban J, et al.
Fuel Processing Technology, 138(5), 243-251 (2015)
Synthesis of dimethyl carbonate from transesterification of ethylene carbonate with methanol using immobilized ionic liquid on commercial silica.
Kim K-H, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 27(5), 1441-1445 (2010)
Ahilya N Sawh et al.
Molecular cell, 78(1), 96-111 (2020-02-28)
Current models suggest that chromosome domains segregate into either an active (A) or inactive (B) compartment. B-compartment chromatin is physically separated from the A compartment and compacted by the nuclear lamina. To examine these models in the developmental context of
Niccolò Peruzzi et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(49), 14398-14405 (2012-11-24)
The solubility of some potassium salts (KF, KCl, KBr, KI, KNO(3), KClO(4), KSCN, and KSeCN) in ethylene carbonate (EC) was determined at different temperatures with an inductively coupled plasma atomic emission spectrometer. From the solubility measurements, the thermodynamic parameters ΔG
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E26258-3KG04061832489926
E26258-500G04061833602799
E26258-100G04061833602782
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi Do you have any stability data about chemical ethylene carbonate. We want to heat it between 40-80 C for 0.5-2 hr. Will this cause any even trace amount of decomposition ? Thank you very much !
    1 answer
    1. Stability studies have not been performed on this product. However, thermal stability information has been published in the PubChem profile. See section 3.2.14, Other Experimental Properties, at the link below:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene-carbonate#section=Other-Experimental-Properties