Przejdź do
8.43871
Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany
(Mw approx.200000) for synthesis
Synonim(y):
PVA, PVOH
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111042
Form:
solid
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>230 °C
mp
>200 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.438688.438698.14894
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
160-240 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
400‑670 kg/m3
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843871100004027269128548
843871010004027269128531
Questions
  1. What is the shelf life of this product
    1 answer
    1. According to our records, Product 843871 has a expiration window of six years from the date of examination.