Przejdź do
8.14894
Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed
(Mw approx. 145000) for synthesis
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111042
MDL number:
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
bulk density
400‑670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlled Drug Release: Polyvinyl alcohol-based polymeric nanofibers, produced via electrospinning, demonstrated effective controlled release mechanisms for lysozyme, suggesting potential applications in targeted drug delivery systems (Ogawa et al., 2024).
  • Recyclable Hydrogels: Fully hydrolyzed polyvinyl alcohol has been utilized to fabricate recyclable hydrogels at room temperature, highlighting its utility in developing environmentally friendly materials for diverse applications (Liu et al., 2023).
  • Antibacterial Polymeric Films: The hydrolysis degree of polyvinyl alcohol significantly affects the properties of antibacterial polymeric films, which incorporate zinc sulphate for enhanced biomedical applications (Sedlarik et al., 2010).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.210398.438661.41354
form
solid
form
powder
form
solid
form
scales
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
mp
160-240 °C
mp
-
mp
160-240 °C
mp
160-240 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
bulk density
400‑670 kg/m3
bulk density
-
bulk density
400‑670 kg/m3
bulk density
-
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814894100104022536734996
814894010104022536734989
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product in the form of solid chunks or in powder form?
    1 answer
    1. The term "solid" is a broad classification for the physical form of this material. The product may be received as a powder, chunk, or crystals, as these are all considered solid forms. While the appearance and physical form are not assigned specifications for this product, other hydrolyzed polyvinyl alcohol products of similar molecular weights tend to be powder or crystalline powder forms.
      Helpful?
  2. Which is the best solvent for PVA to dissolve better. Can this product be used liquid crystal alignment
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, the solubility of polyvinyl alcohol (PVOH) is very dependent on the degree of hydrolysis. A higher degree of hydrolysis results in a lower solubility rate. This product is considered fully hydrolyzed and may only be dissolved at relatively low concentrations in hot water, after extended stirring times. It should also be mentioned that ‘fully hydrolyzed’ may range from 99 to 100 %.
      This product is not tested for any specific application. Please see the links below to review publications specific to liquid crystal alignment:
      https://www.researchgate.net/profile/Seok-Cheol-Hong/publication/12238904_Nonlinear_optical_studies_of_liquid_crystal_alignment_on_a_rubbed_polyvinyl_alcohol_surface/links/54f85a9b0cf28d6deca20d50/Nonlinear-optical-studies-of-liquid-crystal-alignment-on-a-rubbed-polyvinyl-alcohol-surface.pdf