Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
217-009-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
mp
300 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
InChI key
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| mp 300 °C | mp >300 °C (lit.) | mp 165-167 °C (lit.) | mp -20 °C |
| form powder | form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibezwodnik bicyklo[2.2.2]okt-7-enu-2,3:5,6-tetrakarboksylowy
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8432620100 | 04027269059361 |
| 8432620025 | 04027269059354 |
![Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride for synthesis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/733/296/82d6fad0-78b0-4be9-8748-53aa7148f04a/640/82d6fad0-78b0-4be9-8748-53aa7148f04a.jpg)
![Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/418/038/9edd3533-0f32-442c-8a1f-4e154e65c3b5/640/9edd3533-0f32-442c-8a1f-4e154e65c3b5.png)