Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
217-009-2
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
InChI key
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay ≥94% | assay 99% |
| form liquid | form powder | form solid | form - |
| mp >300 °C (lit.) | mp 300 °C | mp >300 °C (lit.) | mp 165-167 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/418/038/9edd3533-0f32-442c-8a1f-4e154e65c3b5/640/9edd3533-0f32-442c-8a1f-4e154e65c3b5.png)
![Dibezwodnik bicyklo[2.2.2]okt-7-enu-2,3:5,6-tetrakarboksylowy for synthesis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/733/296/82d6fad0-78b0-4be9-8748-53aa7148f04a/640/82d6fad0-78b0-4be9-8748-53aa7148f04a.jpg)