Przejdź do
8.41817
Tri(o-tolilo)-fosfina
for synthesis
Synonim(y):
Tri(o-tolyl)-phosphine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
559,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.37
UNSPSC Code:
12352128
EC Index Number:
228-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
bp
238 °C/15 hPa
mp
124-127 °C
functional group
phosphine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(c3c(cccc3)C)(c2c(cccc2)C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI key
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
28782251885290572
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri(o-tolilo)-fosfina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841817001004027269062767
841817000104022536665504