For this product there are two package sizes, 100 grams and 500 grams. Both are packaged in a glass bottle with a cap that has a PTFE (Teflon) liner. The first one (SKU 8417990100) is packaged in a 160 mL capacity bottle that is approximately 120 mm in height and 60 mm in diameter; the bottle and cap have S40 threads. The second one (SKU 8417990500) is packaged in a 1000 mL capacity bottle that is approximately 210 mm in height and 100 mm in diameter; the bottle and cap have S60 threads.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
potency
850 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
100 °C
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].Cl[O-].Cl[O-]
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
InChI key
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- W epoksydacji różnych pochodnych alkenów.
- Synteza α-aryloamino-α′-chloropropan-2-onów z różnych N-(2-chloroallilo)anilin zabezpieczonych trifluoroacetylem poprzez hydrolizę oksydacyjną.
- Konwersja 1o i 2o alkoholi, α-hydroksyamidów i α-hydroksyestrów do odpowiadających im aldehydów, ketonów, α-ketoamidów i α-ketoestrów w obecności 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylu (TEMPO) jako katalizatora.
- Otrzymywanie dihydrotriazoledionów i bis-dihydrotriazoledionów poprzez utlenianie urazoli i bis-urazoli.
Analysis Note
Identity: passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade technical grade | grade - | grade - |
| mp 100 °C | mp 100 °C (lit.) | mp 350 °C (lit.) | mp - |
| density 2.35 g/cm3 at 20 °C | density 2.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| potency 850 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency - | potency - | potency - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Podchloryn wapnia
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
hcodes
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8417990500 | 04022536740560 |
| 8417990100 | 04022536667102 |
-
What is the container dimension for the product 8.41799?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the size of the tablet for the product 8.41799?
1 answer-
The product 8.41799 is in the form of powder, particle, or crystalline. The particle size is as follows:
•Less than 0.15 mm: 0.5%
•0.15 - 1.41 mm: 85.8%
•Greater than 1.41 mm: 13.7% The PM has been informed of the discrepancy in the product description.Helpful?
-