Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł 385,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3SO3)2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.9%
385,50 zł
Cena katalogowa514,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99.9%
reaction suitability
core: calcium
mp
350 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
[Ca++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ca/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Calcium trifluoromethanesulfonate, also known as calcium triflate [Ca(OTf)2], is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of reactions, including the aldol reaction, Michael additions, and ring-opening reactions of epoxides. In addition, it is also used as a reagent for the preparation of trifluoromethanesulfonate esters, which can be used as leaving groups in a range of organic transformations.
Application
Calcium trifluoromethanesulfonate can be used as a catalyst to synthesize β-amino alcohols via aminolysis of epoxides. It is also used in the one-pot conversion of aldehydes to their corresponding nitrile compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% | description 98% | description 99% | description ≥98% |
| assay 99.9% | assay 98% | assay 99% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 350 °C (lit.) | mp 253-255 °C (lit.) | mp - | mp - |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| functional group fluoro, triflate | functional group fluoro, triflate | functional group fluoro, triflate | functional group fluoro, triflate |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?