Przejdź do
8.41778
Butyrofenon
for synthesis
Synonim(y):
Butyrophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-799-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
220-222 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
0.988 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
733156PHR8951124338
assay
≥98.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
mp
11-13 °C
mp
11-13 °C (lit.)
mp
-
mp
11-13 °C (lit.)
density
0.988 g/cm3
density
1.028 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
220-222 °C/1013 hPa
bp
228-230 °C (lit.)
bp
-
bp
228-230 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyrofenon
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup