Przejdź do
124338
Butyrophenone
≥99%
Synonim(y):
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
182,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-799-7
Beilstein/REAXYS Number:
508305
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
182,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Butyrophenone has been used to study the relationship between the electrolyte counter-ion concentration and the critical micelle concentration for several surfactants. It has been used to generate PhCO+ ions by 70 eV electron ionization.
Biochem/physiol Actions
Butyrophenones constitutes neuroleptic drugs and interacts with the opiate receptor by inhibiting the stereospecific binding of 3H-naloxone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16704728187V659
description
≥99%
description
analytical standard
description
≥95.0% (HPLC)
description
99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
lumps
form
-
bp
228-230 °C (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
bp
-
bp
244-245 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyrophenone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)