Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł 303,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8F2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.25
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
206-847-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
303,75 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
98-99 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 98-99 °C | mp 98-100 °C (lit.) | mp 143-146 °C (lit.) | mp 102-105 °C (lit.) |
| form powder | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfon bis(4-fluorofenylu)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c