151378
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
98%
Synonim(y):
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
tw
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Klucz InChI
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2