Przejdź do
8.41359
Triisopropylsilane
for synthesis
Synonim(y):
Triisopropylsilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
((CH3)2CH)3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.36
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
84-85 °C/46.7 hPa
transition temp
flash point 35 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[SiH](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Total synthesis of diazaquinomycins H and J using double Knorr cyclization: This paper covers the first total synthesis of diazaquinomycins, highlighting the role of triisopropylsilane in enhancing reaction efficiency (Prior & Sun, 2019).
  • Reduction of cysteine‐S‐protecting groups by triisopropylsilane: An in-depth look at the chemical properties of triisopropylsilane, emphasizing its effectiveness in peptide synthesis processes (Ste. Marie & Hondal, 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.765 - 0.772
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91415233781495565
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
84-85 °C/46.7 hPa
bp
-
bp
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
bp
196 °C/750 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triisopropylsilane
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup