Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]3SiOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
196 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 95% |
| assay 98% | assay 95% |
| density 0.878 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index - |
| bp 196 °C/750 mmHg (lit.) | bp 190 °C/23 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
162.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72.2 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?